Stampa…
3,3'-Diaminobenzidina tetraidrocloruro idrato, (max. 10% H₂O) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
112090050 112090250 112090010
ACRO112090050EA 68.5 EUR
ACRO112090050 ACRO112090250 ACRO112090010
3,3'-Diaminobenzidina tetraidrocloruro idrato, (max. 10% H₂O) 97%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Formula: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08273058
CAS Number: 868272-85-9
Visualizza i codici
Appearance Grey to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 % (120°C)