Stampa…
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: CMC
111360050 111360250
ACRO111360050EA 111 EUR
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₂₁H₃₃N₃O₄S
Punto di fusione: 110…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011979
CAS Number: 2491-17-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %