Stampa…
Cholesterol pelargonate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
110270250 110271000
ACRO110270250EA 64.2 EUR
ACRO110270250 ACRO110271000
Cholesterol pelargonate 99+%
Cholesterol pelargonate
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₃₆H₆₂O₂
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003643
CAS Number: 1182-66-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10% soln. in hexane) clear, colorless