Stampa…
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 106 EUR
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formula: C₅H₆ClN₃S
Peso molecolare: 175,6400 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006088
CAS Number: 1005-38-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %