Stampa…
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100 103290025 103290500
ACRO103290100EA 142 EUR
ACRO103290100 ACRO103290025 ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 182,02 g/mol
Punto di fusione: 221 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012723
CAS Number: 6305-38-0
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dye content ≥65 %