Stampa…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
102510100 102510500
ACRO102510100EA 148 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005221
CAS Number: 2386-25-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %