Stampa…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025 424660100
ACRO424660025EA 90.6 EUR
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 234,211 g/mol
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216477
CAS Number: 16732-57-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %