Stampa…
Ammoniaca soluzione 28 - 30% in water ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423300025 423300250 423305000 423300100
ACRO423300025EA 79.7 EUR
ACRO423300025 ACRO423300250 ACRO423305000 ACRO423300100
Ammoniaca soluzione 28 - 30% in water ACS
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution (Free from suspended matter or sediment)
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (as NH3)
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test