Stampa…
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
422550500 422550050
ACRO422550500EA 295 EUR
ACRO422550500 ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilizzato, grado tecnico
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Formula: C₁₁H₁₅N
Punto di ebollizione: 72…74 °C (1 mmHg)
Densità: 0,92 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078270
CAS Number: 2245-52-5
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone