Stampa…
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
422015000 422010025
ACRO422015000EA 24.1 EUR
ACRO422015000 ACRO422010025
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Formula: C₁₂H₂₄O₃
Peso molecolare: 216,32 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (760 mmHg)
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148967
CAS Number: 25265-77-4
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA