Stampa…
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010 422000050
ACRO422000010EA 64.4 EUR
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₁₆H₃₀O₄
Peso molecolare: 286,41 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059267
CAS Number: 6846-50-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %