Stampa…
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
421930050 421930250
ACRO421930050EA 18.5 EUR
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Formula: C₁₀H₂₁NO
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130070
CAS Number: 51115-67-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %