Stampa…
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
420910010 420910100 420910250
ACRO420910010EA 100 EUR
ACRO420910010 ACRO420910100 ACRO420910250
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide 97%
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS No.: 10215-25-5
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₂S
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041841
CAS Number: 10215-25-5
Visualizza i codici
Appearance Beige to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
HPLC ≥96.0 %