Stampa…
Sodio tetradecil solfato 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
420260050 420260250
ACRO420260050EA 118 EUR
ACRO420260050 ACRO420260250
Sodio tetradecil solfato 95%
Sodio tetradecil solfato
CAS No.: 1191-50-0
Formula: C₁₄H₂₉NaO₄S
Peso molecolare: 316.44 g/mol
Punto di fusione: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007468
CAS Number: 1191-50-0
Merck Index: 12,08838
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical