Stampa…
Sodio metilato 0.5 M methanol, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 230 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Sodio metilato 0.5 M methanol, pure
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.8 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)