Stampa…
Resazurina sale sodico, puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
418900050 418900010 418900250
ACRO418900050EA 93.2 EUR
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Resazurina sale sodico, puro, certificato
Resazurina sale sodico
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005036
CAS Number: 62758-13-8
Visualizza i codici
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes