Stampa…
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
418650250 418650050
ACRO418650250EA 228 EUR
ACRO418650250 ACRO418650050
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 97%
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
CAS No.: 1192-63-8
Formula: C₅H₈ClNO
Punto di ebollizione: 75 °C (1 mmHg)
Densità: 1,209 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00051321
CAS Number: 1192-63-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %