Stampa…
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
417380250 417381000
ACRO417380250EA 117 EUR
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone
CAS No.: 363-03-1
Formula: C₁₂H₈O₂
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001599
CAS Number: 363-03-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %