Stampa…
Petrolatum, bianco, puro
Fornitore: Thermo Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 32.1 EUR
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, bianco, puro
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Punto di ebollizione: 300 °C
Punto di fusione: 50…56 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00147839
CAS Number: 8009-03-8
Visualizza i codici
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C