Paraffina cera, granular, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Wax Paraffin, Paraffin wax
416770020
416770100
ACRO416770020EA
85.6
EUR
ACRO416770020
ACRO416770100
Paraffina cera, granular, puro
Paraffina
Punto di ebollizione:
322 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 58…62 °C Flash Pt: 198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
8002-74-2 |
Appearance | White Pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Congealing point | 58 °C to 62 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |