Stampa…
Nile red 99%, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000 415710010
ACRO415711000EA 134 EUR
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, pure
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Formula: C₂₀H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 318.38 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011639
CAS Number: 7385-67-3
Visualizza i codici
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %