Stampa…
Nigrosine, solubile nell'acqua, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
415681000 415685000
ACRO415681000EA 41.2 EUR
ACRO415681000 ACRO415685000
Nigrosine, solubile nell'acqua, puro
Nigrosine
Appearance: Dark red to black Crystalline powder or crystals
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044681
CAS Number: 8005-03-6
Visualizza i codici
Appearance Dark red to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with HClO4 ≥97.5 %