Stampa…
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
414260010 414260050
ACRO414260010EA 43.2 EUR
ACRO414260010 ACRO414260050
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilizzato
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Formula: C₅H₆O₂
Punto di ebollizione: 88…92 °C (12 mmHg)
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005407
CAS Number: 547-65-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol