Isopropyl methanesulphonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 926-06-7
Formula:
C₄H₁₀O₃S Punto di ebollizione: 82 °C (6 mmHg) Densità: 1,145 g/cm³ Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00047802 CAS Number: 926-06-7 UN: 1760 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |