Stampa…
Pyranine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
412180050 412180010 412180250
ACRO412180050EA 101 EUR
ACRO412180050 ACRO412180010 ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Formula: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Peso molecolare: 524,371 g/mol
Densità: 2,15 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037575
CAS Number: 6358-69-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH)