Fluorescina sale sodico diidrato 90%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Fluorescina sodica
410641000
410645000
ACRO410641000EA
32.5
EUR
ACRO410641000
ACRO410645000
Fluorescina sale sodico diidrato 90%, puro
Fluorescina sale sodico diidrato
CAS No.: 1264198-62-0
Formula:
C₂₀H₁₀Na₂O₅·2H₂O Peso molecolare: 412,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150814 CAS Number: 1264198-62-0 |
Appearance | Orange-red to green-brown to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 6.5 to 10 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | ≥88 % (on dry substance) |