Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Peso molecolare: 198.21 g/mol Punto di ebollizione: 98…100 °C (5 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 1.05 g/cm³ Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008590 CAS Number: 97-90-5 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 90 to 150 ppm MEHQ |