Stampa…
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
408610250 408611000
ACRO408610250EA 70.4 EUR
ACRO408610250 ACRO408611000
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Appearance: Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Formula: C₃H₆ClNS
Punto di ebollizione: 63…65 °C (,2mbar)
Punto di fusione: 42…43 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004919
CAS Number: 16420-13-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in CHCl3) clear faint yellow to yellow