Stampa…
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
408490250 408490050 408491000
ACRO408490250EA 138 EUR
ACRO408490250 ACRO408490050 ACRO408491000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate
CAS No.: 62778-12-5
Formula: C₈H₁₂N₂
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036387
CAS Number: 62778-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.0 %