N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Formula:
C₂₀H₄₃N Punto di ebollizione: 347 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 15…20 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048496 CAS Number: 124-28-7 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥84 % (C18) |
Titration | ≥95 % (Tertiary amine (MW 297)) |