Stampa…
Diethyl iminodiacetate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 130 EUR
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₈H₁₅NO₄
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C (760 mmHg)
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041925
CAS Number: 6290-05-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %