Stampa…
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% in soluzione acquosa tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethylenetriaminepentaacetic Acid Pentasodium Salt
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 72.9 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% in soluzione acquosa tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Peso molecolare: 503,26 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051016
CAS Number: 140-01-2
UN: 3267
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %