Stampa…
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran 96+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
407072500 407070010
ACRO407072500EA 43.3 EUR
ACRO407072500 ACRO407070010
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran 96+%
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Appearance: Red to red-brown Powder or crystals
Formula: C₁₉H₁₇N₃O
Punto di fusione: 212 °C
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051341
CAS Number: 51325-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
UV Lambda max 479 to 483 nm (in DMSO)
Molar absorption coefficient ≥42000 l/(mol.cm) (at Lambda max)