Stampa…
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
406380100 406380050 406381000
ACRO406380100EA 50.4 EUR
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₁₈H₂₃N₃O₅
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149646
CAS Number: 6402-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %