Stampa…
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico), M.W. 50000-100000 Da, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
406250250 406251000
ACRO406250250EA 69.2 EUR
ACRO406250250 ACRO406251000
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico), M.W. 50000-100000 Da, puro
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico)
CAS No.: 68938-01-2
Appearance: Off-white to tan Powder
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130922
CAS Number: 68938-01-2
Visualizza i codici
Appearance Almost white to light yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
Protein ≤5 %
Phosphorus (P) ≤9 %