Stampa…
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
405080050 405080010
ACRO405080050EA 106 EUR
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formula: C₅H₃ClOS
Punto di ebollizione: 94 °C (18 mmHg)
Densità: 1,376 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047090
CAS Number: 7283-96-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %