Stampa…
3-Bromobutanone 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
402910050 402910010
ACRO402910050EA 89 EUR
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanone 95% stabilizzato
3-Bromobutanone
Formula: H₃CC(O)BrCHCH₃
Peso molecolare: 151 g/mol
Punto di ebollizione: 36 °C (11 mmHg)
Densità: 1,438 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013538
CAS Number: 814-75-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide