Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010
402492500
402490100
ACRO402490010EA
57.8
EUR
ACRO402490010
ACRO402492500
ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula:
C₂₄H₃₈O₄ Peso molecolare: 390,564 g/mol Punto di ebollizione: 400 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,984 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072256 CAS Number: 6422-86-2 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |