Stampa…
Morin hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 93.9 EUR
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Formula: C₁₅H₁₀O₇
Peso molecolare: 302.24 g/mol
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217054
CAS Number: 654055-01-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %