Stampa…
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010 349730050 349730250
ACRO349730010EA 30 EUR
ACRO349730010 ACRO349730050 ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Formula: C₈H₉ClO₃
Peso molecolare: 188.61 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (760 mmHg)
Densità: 1.225 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173837
CAS Number: 2528-00-9
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %