Stampa…
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (3S,4S)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348730010 348730050
ACRO348730010EA 125 EUR
ACRO348730010 ACRO348730050
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
CAS No.: 90365-74-5
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193.2423 g/mol
Punto di fusione: 95…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073893
CAS Number: 90365-74-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +29° to +35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)