Stampa…
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348720010 348720050
ACRO348720010EA 82.8 EUR
ACRO348720010 ACRO348720050
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
CAS No.: 163439-82-5
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,2423 g/mol
Punto di fusione: 95…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073894
CAS Number: 163439-82-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -29° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)