Stampa…
Furfuryl glycidyl ether 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050 348490250
ACRO348490050EA 91 EUR
ACRO348490050 ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,165 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C (11 mmHg)
Densità: 1,122 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013348
CAS Number: 5380-87-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %