Stampa…
Dodecyl methacrylate 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
347711000 347715000 347710025
ACRO347711000EA 27.3 EUR
ACRO347711000 ACRO347715000 ACRO347710025
Dodecyl methacrylate 97% stabilizzato
Dodecyl methacrylate
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 0,871 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008972
CAS Number: 142-90-5
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ