Stampa…
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
347620010 347620050
ACRO347620010EA 87.1 EUR
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Punto di fusione: 213…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168972
CAS Number: 1571-30-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %