Stampa…
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methoxy)(((((2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)phosphinic acid Disodium Salt, FAD-Na2, Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, Riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, FAD Disodium Salt
347212500 347210010
ACRO347212500EA 126 EUR
ACRO347212500 ACRO347210010
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS No.: 84366-81-4
Formula: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
Peso molecolare: 829.52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151217
CAS Number: 84366-81-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance