Stampa…
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(o-tolyl)pivalamide
346730050 346730250
ACRO346730050EA 95.3 EUR
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,274 g/mol
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075432
CAS Number: 61495-04-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %