Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 75…76 °C (12 mmHg) Densità: 1,017 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075386 CAS Number: 24915-95-5 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |