(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula:
C₅H₁₄SSi Punto di ebollizione: 69…70 °C (100 mmHg) Densità: 0,83 g/cm³ Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042890 CAS Number: 5573-62-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |