Stampa…
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344940010 344940050
ACRO344940010EA 198 EUR
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formula: C3H10NO3P
Punto di fusione: 290…294 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008222
CAS Number: 13138-33-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %